Merck
06676
O-(2-Aminoethyl)-O′-methyl-polyethylenglykol
2,000, extent of labeling: ≥0.4 mmol/g NH2 loading
Synonym(e):
Aminopolyethylen-glycolmonomethylether, Methoxypolyethylenglycolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
extent of labeling
≥0.4 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Methoxypolyethylene glycol amine (mPEG-NH2) can be used:
  • As a supporting material in the synthesis of polymer-lipid conjugates.
  • As an initiator for ring-opening polymerization (ROP) of N-substituted N-carboxy anhydrides (NNCAs) to prepare polypeptoids.
Other Notes
Soluble polymer support for peptide synthesis; Preparation of various conjugates containing polyethylene glycol; Review
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)