Fortfahren mit
06679
O-(2-Aminoethyl)-O′-methyl-polyethylenglykol
5,000, extent of labeling: ≥0.17 mmol/g NH2 loading
Synonym(e):
Aminopolyethylen-glycolmonomethylether, Methoxypolyethylenglycolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
extent of labeling
≥0.17 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Methoxypolyethylenglycol-amin wird allgemein für die chemische Modifizierung von biologisch aktiven Verbindungen und therapeutischen Wirkstoffen verwendet. Es kommt zum Einsatz, um die Löslichkeit von spannungsempfindlichen Farbstoffen mit großer Wellenlänge in Wasser zu steigern und um die PEG-beschichteten fluoreszenten Beads zur Untersuchung der großräumigen zytoplasmatischen Rotationsströmung herzustellen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
066760796507966
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
extent of labeling
≥0.17 mmol/g NH2 loading
extent of labeling
≥0.4 mmol/g NH2 loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can you provide the number of repeating units and structure of this compound.
    1 answer
    1. The average molecular weight is 5,000 daltons, so that would mean there are 111.80 O(CH2)2 units in each chain, on average. The math on this is 5,000 minus 75.11 (to account for the end groups), and then dividing by 44.05 (the mass of one O(CH2)2 unit). This is an average, of course, and the chains will vary in length.