Fortfahren mit
02336
PALCAM-Listeria-selektiver Zusatz (Basis) nach van Netten et al.
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171614
NACRES:
NA.85
MDL number:
Form:
powder
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
according to GB 4789.30-2016
Quality Segment
sterility
sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
Application
Ein antimikrobielles Supplement empfohlen für die selektive Isolation und Identifikation von Listeria monocytogenes.
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 mL Medium)
Polymyxin B-sulfat 50000 IU
Ceftazidim 10.0 mg
Acriflavin-hydrochlorid 2.5 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
407841.1082391986
form
powder
form
-
form
powder (dehydrated (DCM))
form
powder
suitability
Listeria spp.
suitability
-
suitability
Listeria spp.
suitability
Listeria spp.
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B87806-5G04061832281636
02336-5VL04061838616388