Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3-7.5 (25 °C, 47.33 g/L in H2O)
solubility
47.33 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
for use with PALCAM Listeria selective supplement (1.12122)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp.
Analysis Note
Base getestet mit PALCAM-Listeria-selektivem Zusatz nach VAN NETTEN et.al. Bestellnr. 1.12122.
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht opaleszierend
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 7,2 - 7,6
Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): gut
Farbwechsel zu braun-schwarz (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): +
Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): gut
Farbwechsel zu braun-schwarz (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): +
Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): gut
Farbwechsel zu braun-schwarz (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): +
Wachstum (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): gut
Farbwechsel zu braun-schwarz (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): +
Wachstum (Enterococcus faecium ATCC 882): gehemmt
Wachstum (Kocuria rhizophila ATCC 9341): gehemmt
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): gehemmt
Inkubation: 24 - 48 h; 30 °C; aerob.
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht opaleszierend
Aussehen (Farbe): rot
pH-Wert (25 °C): 7,2 - 7,6
Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): gut
Farbwechsel zu braun-schwarz (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): +
Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): gut
Farbwechsel zu braun-schwarz (Listeria monocytogenes ATCC 19114 (WDCM 00110)): +
Wachstum (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): gut
Farbwechsel zu braun-schwarz (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): +
Wachstum (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): gut
Farbwechsel zu braun-schwarz (Listeria ivanovii ATCC 19119 (WDCM 00018)): +
Wachstum (Enterococcus faecium ATCC 882): gehemmt
Wachstum (Kocuria rhizophila ATCC 9341): gehemmt
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): gehemmt
Inkubation: 24 - 48 h; 30 °C; aerob.
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?