Merck
40784
Listeria mono Selektiv-Supplement
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
microbiology
storage temp.
2-8°C
Application
A selective supplement recommended by ISO Committee for the isolation of Listeria species.
Preparation Note
Rehydrate the contents of 1 vial aseptically with 2 ml of 0.2 N Sodium hydroxide, further add 8 ml of sterile distilled water. Mix well and aseptically add it to 465 ml of sterile, molten L. mono Differential Agar Base (Cat. No. 77408) along with sterile contents of Listeria mono Enrichement Supplement I (Cat. No. 03708). Mix well and pour into sterile petri plates.
Other Notes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 10.0 mg
Nalidixic acid sodium salt 10.0 mg
Amphotericin B 5.0 mg
Polymyxin B sulfate 38350 IU
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)