Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
Ein antimikrobielles Supplement zur selektiven Isolierung und Identifikation von Listeria monocytogenes.
Application
for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes
Other Notes
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
Ceftazidim 10.0 mg
Polymyxin B 50000 IU
Acriflavin-hydrochlorid 2.5 mg
Ceftazidim 10.0 mg
Polymyxin B 50000 IU
Acriflavin-hydrochlorid 2.5 mg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PALCAM-Listeria-Selektiv-Supplement nach van Netten et al.
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?