Fortfahren mit
SCT119
BioTracker 650 Kernfarbstoff, rot
Live cell imaging red nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Der Kern ist eine von einer Membran umschlossene Organelle, die in eukaryotischen Zellen vorkommt. Die Zellkerne enthalten einen Großteil des genetischen Materials der Zelle, das in Form von mehreren langen linearen DNA-Molekülen in einem Komplex mit einer Vielzahl von Proteinen wie Histonen angeordnet ist, um Chromosomen zu bilden. Traditionell wurden DNA-Färbungen wie DAPI und Hoechst für die Mikroskopie verwendet, für die jedoch eine Fixierung erforderlich ist und die für die Bildgebung von lebenden Zellen nicht verwendet werden können.
BioTracker 650 Kernfarbstoff, rot, ist ein Zellmembranen-undurchlässiger, rot fluoreszierender DNA-Farbstoff für die spezifische Färbung von Kernen in lebenden oder fixierten Zellen. Er weist eine hervorragende DNA-Spezifität auf, erfordert keinen Waschschritt und verfügt über eine geringe Toxizität für die Bildgebung von lebenden Zellen. Der Farbstoff wird mit einem Fläschchen Verapamil, einem Effluxpumpen-Inhibitor, der die Sondenretention und die Färbung von lebenden Zellen in bestimmten Zelltypen optimieren kann, geliefert.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 650 nm
Emission: 675 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Roter Kernfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen, der eine höhere Photostabilität aufweist als traditionelle blau fluoreszierende Kernfabstoffe wie DAPI und Hoechst 33342.
Physical form
Flüssig
Preparation Note
BioTracker 650 Kernfarbstoff, rot, bei 2–8 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 650 nm
Emission: 675 nm
Other Notes
1) 1 Fläschchen mit 50 µl BioTracker 650 Kernfarbstoff, rot (1000X in DMSO) (CS224577)
2) 1 Fläschchen mit 100 µl Verapamil HCL (100 mM in DMSO) (CS224592)
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT117SCT036SCT120
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is the signal maintained after formaldehyde fixation?
    1 answer
    1. The signal from staining is generally maintained after formaldehyde fixation. However, prolonged storage beyond 24 hours may result in some signal attenuation, depending on storage conditions. For optimal retention, store samples at 2 to 8°C and protect them from light.
      Helpful?
  2. Is there a risk of interference from phenol red in cell culture medium with the detection of this dye, as the protocol recommends dilution in cell culture medium?
    1 answer
    1. Phenol red is unlikely to interfere with the detection of this dye. However, it's unnecessary to have phenol red in the cell culture medium at this point. Highly recommend using cell culture medium without phenol red.
      Helpful?
  3. Is this dye compatible to image live migrating HL60 cells?
    1 answer
    1. This product is suitable for live cell imaging. The HL60 cell line has not been specifically tested, however there is no reason to expect it will not work. While this stain is markedly more photostable that DAPI and other similar dyes, the retention time has not been determined. The addition of verapamil is recommended to improve retention time. See the link below for the product data sheet.
      The protocol can be found on page 2:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/211/919/sct119ds.pdf