The information provided by the supplier for SCT117 indicates that the product is at a 200x concentration. To perform staining of fixed and permeabilized cells for cell number normalization, it is recommended to conduct a standard curve of cell density and test RedDot™1 at 1X and 2X final concentration in order to determine the optimal staining concentration for achieving a linear fluorescence signal for your specific cell type.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
BioTracker NIR694 Kernfarbstoff (Wasser) ist ein dunkelroter Kernfarbstoff für lebende Zellen. Der Farbstoff kann bei Wellenlängen von 488 bis 647 nm angeregt werden und fluoresziert bei einem Emissionsmaximum von 694 nm dunkelrot. Mit diesem Farbstoff kann der Kern von lebenden Zellen spezifisch gefärbt werden. Für die Färbung ist kein Waschschritt erforderlich und der Farbstoff weist eine höhere Photostabilität auf als die traditionellen blau fluoreszierenden Kernfarbstoffe DAPI und Hoechst. Darüber hinaus kann der Farbstoff zum Färben von lebenden Zellen für die Zellzyklusanalyse mittels Durchflusszytometrie eingesetzt werden. Färbungen mit dem BioTracker NIR694 Kernfarbstoff (Wasser) sind nicht fixierbar. Für fixierte Zellen empfehlen wir den BioTracker NIR694 Kernfarbstoff (DSMO).
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 662 nm
Emission: 694 nm
Application
Zellbildgebung
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Preparation Note
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Extinktion: 662 nm
Emission: 694 nm
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Verwandter Inhalt
-
The data sheet indicates to dilute BioTracker™ NIR694 Nuclear Dye in cell culture medium or PBS to a final concentration of 1X. However, it does not specify the starting concentration, leaving uncertainty about the appropriate dilution ratio. Can you provide guidance on the starting concentration and the amount needed for dilution?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the stock concentration of this product? We purchased it recently, but it doesn’t say on the website or the product documentation.
1 answer-
SCT117 is provided at a 200X concentration.