Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Glutathion (GSH) ist ein wichtiges Antioxidans, das Schäden durch reaktive Sauerstoffspezies (ROS), einschließlich freie Radikale, Peroxide, Lipidperoxide und Schwermetalle, an wichtigen Zellbestandteilen verhindert. Änderungen der Glutathion-Homöostase stehen mit einer Reihe von Erkrankungen in Verbindung. Darum sind Echtzeit-Lebendzellbildgebung und Quantifizierung der GSH-Dynamik wichtig für das Verständnis pathophysiologischer Prozesse.
Dieser rote BioTracker 625 GSH-Farbstoff ist eine Sonde für Glutathion (GSH) in lebenden Zellen. Der Farbstoff wird aus einem orange-fluoreszierenden Farbstoff (T) und einem dunkelrot-fluoreszierenden Farbstoff (S) gebildet. Bei einer geringen GSH-Konzentration führt die Anregung von T mit grünem Licht zu einem Energietransfer an S und einer anschließenden Emission von dunkelrot-fluoreszierendem Licht. Bei einer hohen GSH-Konzentration erfolgt kein Energietransfer, weshalb die Sonde durch die Emission von T orange-fluoreszierendes Licht emittiert. Der Farbstoff erzeugt eine schnelle und reversible Reaktion auf Änderungen der GSH-Konzentration, relativ langsames Photobleichen und eine geringe Zytotoxizität.
Spektrale Eigenschaften:
Absorption: 520 nm
Emission: 625 nm und 582 nm
Dieser rote BioTracker 625 GSH-Farbstoff ist eine Sonde für Glutathion (GSH) in lebenden Zellen. Der Farbstoff wird aus einem orange-fluoreszierenden Farbstoff (T) und einem dunkelrot-fluoreszierenden Farbstoff (S) gebildet. Bei einer geringen GSH-Konzentration führt die Anregung von T mit grünem Licht zu einem Energietransfer an S und einer anschließenden Emission von dunkelrot-fluoreszierendem Licht. Bei einer hohen GSH-Konzentration erfolgt kein Energietransfer, weshalb die Sonde durch die Emission von T orange-fluoreszierendes Licht emittiert. Der Farbstoff erzeugt eine schnelle und reversible Reaktion auf Änderungen der GSH-Konzentration, relativ langsames Photobleichen und eine geringe Zytotoxizität.
Spektrale Eigenschaften:
Absorption: 520 nm
Emission: 625 nm und 582 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
BioTracker 625 GSH-Farbstoff, rot bei -20 °C trocken und vor Licht geschützt aufbewahren
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCT036 | 04054839545696 |