Fortfahren mit
SCT118
BioTracker NIR694 Kernfarbstoff (DMSO)
Far red nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
Synonym(e):
NIR nuclear stain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Der Kern ist eine von einer Membran umschlossene Organelle, die in eukaryotischen Zellen vorkommt. Die Zellkerne enthalten einen Großteil des genetischen Materials der Zelle, das in Form von mehreren langen linearen DNA-Molekülen in einem Komplex mit einer Vielzahl von Proteinen wie Histonen angeordnet ist, um Chromosomen zu bilden. Traditionell wurden DNA-Färbungen wie DAPI und Hoechst für die Mikroskopie verwendet, für die jedoch eine Fixierung erforderlich ist und die für die Bildgebung von lebenden Zellen nicht verwendet werden können.
Der BioTracker NIR694 Kernfarbstoff (DMSO) ist ein Zellmembranen-undurchlässiger, dunkelroter Farbstoff mit einer hohen Selektivität für Zellen mit beeinträchtigter Membran oder tote Zellen. Die Färbung ist in fixierten und permeabilisierten Zellen und Gewebeschnitten kernspezifisch und es ist keine RNase-Behandlung erforderlich. Der Farbstoff kann bei Wellenlängen von 488 bis 647 nm angeregt werden und fluoresziert bei einem Emissionsmaximum von 694 nm dunkelrot. Für die Kernfärbung von lebenden Zellen empfehlen wir den BioTracker NIR694 Kernfarbstoff (Wasser).
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 662 nm
Emission: 694 nm
Application
Dunkelroter Kernfarbstoff, der eine höhere Photostabilität aufweist als traditionelle blau fluoreszierende Kernfarbstoffe wie DAPI und Hoechst 33342. BioTracker NIR694 Kernfarbstoff (DMSO) wird als 200X-Stammlösung in DMSO geliefert.
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Flüssig
Preparation Note
BioTracker NIR694 Kernfarbstoff (DMSO) bei 2–8 °C aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 662 nm
Emission: 694 nm
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT117SCT119SCT120
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)