Fortfahren mit
MAB2247
Anti-Integrin-β1-Antikörper, Klon 12G10
clone 12G10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
12G10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, FACS, IP, WB, cell culture
Citations:
27
€ 493,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1230
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
12G10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable, flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
88 kDa
Integrin beta-1 (UniProt P05556; auch bekannt als CD29, Glykoprotein IIa, GPIIA, Integrin VLA-4 Untereinheit beta, sehr spätes Aktivierungsprotein, beta-Polypeptid) wird vom Gen ITGB1 (auch FNRB, MDF2, MSK12, VLA-BETA, VLAB genannt) (Gen-ID 3688) in Menschen kodiert. Integrin beta-1 ist ein Transmembran-Glykoprotein mit 130 kDa, das mit verschiedenen Integrin-alpha-Untereinheiten (darunter alpha-1, alpha-2, alpha-3, alpha-4, alpha-5 und alpha-6) interagiert, um funktionale Rezeptorkomplexe zu bilden, die an spezifische extrazelluläre Matrixproteine binden. Integrin-Rezeptoren regulieren eine Vielzahl wichtiger biologischer Funktionen, wie die embryonale Entwicklung, Wundheilung, Hämostase und die Verhinderung des programmierten Zelltodes. Sie werden außerdem mit anormalen pathologischen Situationen wie der tumorgesteuerten Angiogenese, dem Tumorwachstum und der Metastasenbildung in Verbindung gebracht. Diese heterodimeren Rezeptoren verbinden das zytoplasmische Aktin-Zytoskelett mit in der extrazellulären Matrix vorliegenden Proteinen und/oder benachbarten Zellen. Interaktionen zwischen Integrinen und der extrazellulären Matrix haben die Aktivierung von Signalübertragungswegen und die Regulierung der Genexpressionen zur Folge.
Immunogen
Aufgereinigtes humanes Integrin-beta-1-Präparat aus HT1080-Fibrosarkom-Zellextrakt.
Application
Der Anti-Integrin-β1-Antikörper (Klon 12G10) weist die Konzentration von Integrin β1 nach und wurde publiziert und für die Verwendung in ELISA, FC, IP, FUNC, CULT und WB validiert.
Durchflusszytometrie: 1:25–1:50
ELISA: 10 μg/ml
Western-Blot-Analyse: Reagiert bekanntermaßen nur unter nichtreduzierenden Bedingungen mit der humanen Integrin-beta-1-Untereinheit {Mould, 1995}.
Stimuliert die Alpha-5-beta-1-Interaktion mit Fibronektin {Mould, 1995}.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Biochem/physiol Actions
MAB2247 erkennt humanes Beta1-Integrin. Dieser Antikörper erkennt nachweislich eine ligandeninduzierte Bindungsstelle, wobei die Antikörperbindung bei Vorhandensein eines Fibronektin-Liganden zunimmt. Dieser Antikörper verstärkt auch die Interaktionen zwischen Alpha-5- und Beta-1-Fibronektin. MAB2247 kreuzreagiert nicht mit Proben von Maus und Ratte.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C gekühlt in unverdünnten Aliquoten bis zu einem Monat haltbar. Langfristige Lagerung: bei -20 °C bis zu 12 Monate haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Tonsillen, Hautgewebe des Menschen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1987ZMABT409AB1952
clone
12G10, monoclonal
clone
P4C10, monoclonal
clone
AIIB2, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rhesus macaque, horse, human, pig, canine, bovine, sheep
species reactivity
mouse, rat, pig, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rabbit
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
UniProt accession no.
P05556
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB224704053252661099