Dokumente
AB1952
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin-beta-1-Antikörper, zytosolisch
serum, Chemicon®
Synonym(e):
CD29
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, pig, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
Integrin beta-1, auch unter der Bezeichnung CD29 bekannt, ist ein Transmembran-Glykoprotein mit 130 kDa, das mit verschiedenen Integrin-alpha-Untereinheiten (darunter alpha-1, alpha-2, alpha-3, alpha-4, alpha-5 und alpha-6) nicht kovalente Komplexe und damit die funktionalen Rezeptoren bildet, die an spezifische extrazelluläre Matrixproteine binden. Integrin-Rezeptoren sind an der Regulierung einer Vielzahl wichtiger biologischer Funktionen beteiligt, etwa an embryonaler Entwicklung, Wundheilung, Hämostase und der Verhinderung des programmierten Zelltodes. Sie werden außerdem mit anormalen pathologischen Situationen wie der tumorgesteuerten Angiogenese, dem Wachstum von Tumorzellen und der Metastasenbildung in Verbindung gebracht. Diese heterodimeren Rezeptoren verbinden das zytoplasmische Aktin-Zytoskelett mit in der extrazellulären Matrix vorliegenden Proteinen und/oder benachbarten Zellen. Interaktionen zwischen Integrinen und der extrazellulären Matrix haben eine Aktivierung von Signalübertragungswegen und eine Regulierung der Genexpressionen zur Folge.
Spezifität
Reaktiv mit Integrin β-1 von Mensch, Maus und Ratte gemäß Bestätigung mittels Western Blot. Nicht reaktiv mit anderen Integrinen.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Synthetisches Peptid, der C-terminalen zytoplasmischen Domäne des humanen Integrins β-1 entsprechend.
Anwendung
Anti-Integrin-beta-1-Antikörper, zytosolisch, detektiert den Gehalt von Integrin beta-1 und wurde zur Verwendung in IP und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Immunpräzipitation:
1 μl Antiserum pro 25 μg Gesamtzellprotein (in 40 μl). 0,5 % Triton X-100 Lysepuffer mit Proteinasehemmern wird empfohlen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Western-Blot-Analyse:
Eine Verdünnung von 1:500 bis 1:1.000 dieses Antikörpers wurde für den Nachweis von Integrin beta-1 in Ganzzelllysat unter nicht reduzierenden Bedingungen verwendet. Die Größe von Integrin beta-1 unter nicht reduzierenden Bedingungen beträgt rund 110 kDa; häufig wird auch ein Dimer mit 220 kDa beobachtet. Unter reduzierenden Bedingungen läuft beta-1 auch als 130-kDa-Bande mit Aggregaten mit höherem Molekulargewicht.
Zielbeschreibung
~ 130 kDa
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenserum ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
U251-Zelllinie
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rab11 and its effector Rab coupling protein contribute to the trafficking of beta 1 integrins during axon growth in adult dorsal root ganglion neurons and PC12 cells.
Eva, R; Dassie, E; Caswell, PT; Dick, G; ffrench-Constant, C; Norman, JC; Fawcett, JW
The Journal of Neuroscience null
Evgeny A Zemskov et al.
PloS one, 6(4), e19414-e19414 (2011-05-11)
Although endosomal compartments have been suggested to play a role in unconventional protein secretion, there is scarce experimental evidence for such involvement. Here we report that recycling endosomes are essential for externalization of cytoplasmic secretory protein tissue transglutaminase (tTG). The
Molecular consequences of silencing mutant K-ras in pancreatic cancer cells: justification for K-ras-directed therapy.
Fleming, JB; Shen, GL; Holloway, SE; Davis, M; Brekken, RA
Molecular Cancer Research null
Nicklas Heine Staunstrup et al.
Disease models & mechanisms, 10(7), 869-880 (2017-07-07)
Psoriasis is a complex human-specific disease characterized by perturbed keratinocyte proliferation and a pro-inflammatory environment in the skin. Porcine skin architecture and immunity are very similar to that in humans, rendering the pig a suitable animal model for studying the
Iwona Majkowska et al.
The Journal of biological chemistry, 292(16), 6633-6643 (2017-03-09)
Membrane-type 1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP) is a membrane-bound MMP that is highly expressed in cells with invading capacity, including fibroblasts and invasive cancer cells. However, pathways of MT1-MMP up-regulation are not clearly understood. A potential physiological stimulus for MT1-MMP expression