MABT409
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rat monoclonal, AIIB2
Synonym(e):
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein Iia, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Integrin Beta1, Klon AIIB2 (azidfrei)-Antikörper, clone AIIB2, 1 mg/mL, from rat
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AIIB2, monoclonal
Speziesreaktivität
rhesus macaque, horse, human, pig, canine, bovine, sheep
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Integrin Beta1, Klon AIIB2 (azidfrei) in schwimmendem Zottengewebe nachgewiesen (Damsky, C. H., et al. (1992). Journal of Clinical Investigation. 89:210-222).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Integrin Beta1, Klon AIIB2 (azidfrei) in CTB-Aggregaten nachgewiesen, die in vitro in Matrigel eingedrungen sind (Damsky, C. H., et al. (1994). Development. 120:3657-3666).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Integrin Beta1, Klon AIIB2 (azidfrei) in AGS-Zellen nachgewiesen (Hutton, M., et. al. (2010). Infection and Immunity. 78(11):4523-4531).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde Integrin Beta1, Klon AIIB2 (azidfrei) in NP-40 Zelllysat immunpräzipitiert (Werb, Z., et al. (1989). JCB. 109:877-889).
Zellstruktur
Adhäsion (CAM)
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Integrin Beta1, Klon AIIB2 (azidfrei) in 10 µg HUVEC-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable