Merck
MAB1987Z
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4C10
Synonym(e):
CD29, MAB1987
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
P4C10, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, ICC, IP, WB
Citations:
31
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Integrin-β1-Antikörper, Klon P4C10, azidfrei, clone P4C10, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
P4C10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
88 kDa
Integrin beta-1, auch unter der Bezeichnung CD29 bekannt, ist ein Transmembran-Glykoprotein mit 130 kDa, das mit verschiedenen Integrin-alpha-Untereinheiten (darunter alpha-1, alpha-2, alpha-3, alpha-4, alpha-5 und alpha-6) nicht kovalente Komplexe und damit die funktionalen Rezeptoren bildet, die an spezifische extrazelluläre Matrixproteine binden. Integrin-Rezeptoren sind an der Regulierung einer Vielzahl wichtiger biologischer Funktionen beteiligt, etwa an embryonaler Entwicklung, Wundheilung, Hämostase und der Verhinderung des programmierten Zelltodes. Sie werden außerdem mit anormalen pathologischen Situationen wie der tumorgesteuerten Angiogenese, dem Wachstum von Tumorzellen und der Metastasenbildung in Verbindung gebracht. Diese heterodimeren Rezeptoren verbinden das zytoplasmische Aktin-Zytoskelett mit in der extrazellulären Matrix vorliegenden Proteinen und/oder benachbarten Zellen. Interaktionen zwischen Integrinen und der extrazellulären Matrix haben eine Aktivierung von Signalübertragungswegen und eine Regulierung der Genexpressionen zur Folge.
Application
Der Anti-Integrin-β1-Antikörper, Klon P4C10, azidfrei, weist den Integrin-β1-Gehalt nach und wurde zur Verwendung in ELISA, IC, IP, FUNC und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Hemmt die Bindung von UCLA-P3-Zellen an Kollagen Typ I (Wayner, 1991). Hemmt die Bindung von Endodermzellen und Keratinozyten an Kollagen, Fibronectin und Laminin. Außerdem hemmt sie die Adhäsion zwischen den Zellen. Typische Verdünnungsbereiche sind 1:50 bis 1:500.
Immunfluoreszenz
Immunblotting
Immunpräzipitation
ELISA
Immunzytochemie Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde Integrin β1 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der Beta-1-Untereinheit der Integrin-Proteinfamilie. Scheint menschenspezifisch zu sein. Im Gegensatz zu vielen Beta-1-Monoklonalen ist das Epitop von 4C10 nicht trypsinempfindlich.
Physical form
Aufgereinigtes Protein-A-Immunglobulin der Maus in 20 mmol/l Natriumphosphat, 250 mmol/l NaCl, pH 7,6, keine Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Menschliches Mandel-, Haut-, Lungen-, Leber- und Skelettmuskelgewebe
Other Notes
Ersetzt: 04–1109
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c