Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System |
| packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels) | packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 5 packs |
| technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Millipore |
General description
Das mPAGE® Mini-Nasstransfersystem (MWTS) enthält zwei Gelhalterkassetten für den elektrophoretischen Transfer von Proteinen aus Minigelen auf eine PVDF- oder Nitrocellulose-Blot-Membran mittels mPAGE® Transferpuffer oder einem kompatiblen Transferpuffer.
Legal Information
Artikel
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Erneuern Sie Ihren Gel-Guss-Workflow mit gebrauchsfertigen SDS-PAGE-Gelen in nur 3 Minuten mit dem mPAGE® Lux Casting System. Finden Sie einfachere und sicherere Gel-Guss-Methoden.