Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
L × W × H
16 cm × 12 cm × 18 cm
buffer volume
1255 mL , Wet transfer module with freezer pack, 1405 mL , Wet transfer module without freezer pack
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
Other Notes
- mPAGE®-Tankdeckel mit Elektrodenkabel (1)
- mPAGE®-Ersatztank (1)
- mPAGE®-Blot-Kassette (1)
- mPAGE®-Blot-Kassettenklammern (2)
- Makroporöser mPAGE®-Schwamm (5)
- mPAGE®-Kühlakku (2)
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System | compatibility for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System. | compatibility for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System |
| packaging pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels) | packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 5 packs |
| tank L × W × H 17 cm × 13 cm × 15.5 cm | tank L × W × H - | tank L × W × H - | tank L × W × H - |
| buffer volume 1255 mL , Wet transfer module with freezer pack, 1405 mL , Wet transfer module without freezer pack | buffer volume - | buffer volume - | buffer volume - |
| AC/DC input 100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit) | AC/DC input - | AC/DC input - | AC/DC input - |
| technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable |
Artikel
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Erneuern Sie Ihren Gel-Guss-Workflow mit gebrauchsfertigen SDS-PAGE-Gelen in nur 3 Minuten mit dem mPAGE® Lux Casting System. Finden Sie einfachere und sicherere Gel-Guss-Methoden.
Verwandter Inhalt
Wir haben es verstanden. Western können sehr unangenehm sein, und wir haben sicherlich unseren Teil dazu beigetragen. Also, teilen Sie uns Ihre hässlichen Flecken mit und erhalten Sie eine Überraschung! Wir können Ihnen zwar nicht verraten, was es ist - das würde die Überraschung verderben -, aber es wird die Kreativität im Labor anregen.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.