Merck
BLSP5
mPAGE® makroporöser Schwamm, 5er-Pack
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
mPAGE® Macroporous Sponge, 5pk
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105305
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MWTMMWTCMWTS
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
General description
Der mPAGE® makroporöse Schwamm, 5er-Pack, ist ein Ersatzteil für das mPAGE® Mini-Nasstransfersystem (MWTS).
Das mPAGE® Mini-Nasstransfersystem (MWTS) enthält zwei Gelhalterkassetten für den elektrophoretischen Transfer von Proteinen aus Minigelen auf eine PVDF- oder Nitrocellulose-Blot-Membran mittels mPAGE® Transferpuffer oder einem kompatiblen Transferpuffer.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Active Filters
  1. Toronto, ON
    • Reviews 4
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good quality, well made.
    Cheap, effective, easy to clean. They seem to keep their shape somewhat after washing, even if bent out of shape while transferring.