Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Quality level:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Pepstatin A, Pepstatin A is an inhibitor of aspartic proteinases such as pepsin, cathepsins D and E
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
dry ice
Verwandte Kategorien
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
General description
Molekulare Masse: 685,89
SEQUENZ: Isovaleryl-L-Val-L-Val-AHMHA-L-Ala-AHMHA
SEQUENZ: Isovaleryl-L-Val-L-Val-AHMHA-L-Ala-AHMHA
Biochem/physiol Actions
Inhibitortyp: Protease-Inhibitoren
Physical form
Reinheit: >90,0 %; blassgelbes Pulver; pH (1 % Lösung) 5,2
Preparation Note
Trocken bei -20 ºC ab Empfangsdatum bis zu 18 Monate haltbar. Pepstatin A ist löslich in DMSO oder Ethanol:Essigsäure (9:1) bei einer Konzentration von 1 mg/ml. In Wasser und wässrigem Puffer inahe dem neutralen pH-Wert ist Pepstatin A nicht löslich.
HINWEIS: Zum Verdünnen der rekonstituierten Lösung mit einem der oben genannten organischen Lösungsmittel wird ein wässriger Puffer mit einem leicht alkalischen pH-Wert empfohlen. Wenn Wasser oder Essigsäure zum Verdünnen verwendet wird, kann Pepstatin A aus der Lösung ausgefällt werden.
HINWEIS: Zum Verdünnen der rekonstituierten Lösung mit einem der oben genannten organischen Lösungsmittel wird ein wässriger Puffer mit einem leicht alkalischen pH-Wert empfohlen. Wenn Wasser oder Essigsäure zum Verdünnen verwendet wird, kann Pepstatin A aus der Lösung ausgefällt werden.
Other Notes
Ersetzt: EI9
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Pepstatin, a new pepsin inhibitor produced by Actinomycetes.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 23(5), 259-262 (1970-05-01)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EI10 | 04053252742668 |