Merck
P5318
Pepstatin A
powder, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
P5318-5MG
€ 124,00
P5318-25MG
€ 429,00
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H63N5O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
685.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
247-600-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2201362
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pepstatin A, microbial, Purity ≥98%
InChI key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
biological source
microbial
Quality Level
form
powder
mp
233 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.8-1.2 mg/mL (1% AcOH in Methanol (mix well))
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P426577170EI10
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥75% (HPLC)
assay
-
assay
-
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
ethanol: 1-2 mg/mL (with heat up to 60 °C)
solubility
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
ethanol: soluble 1 mg/mL
solubility
-
General description
Pepstatin A (früher als „Pepstatin“ bezeichnet) ist ein natürlich vorkommendes chemotaktisches Peptid und ein Inhibitor von Aspartat-Proteasen, und wurde ursprünglich aus Kulturfiltraten verschiedener Actinomyceten-Spezies isoliert. Die frühere Bezeichnung wurde nachträglich in „Pepstatin A“ umbenannt, um besser zwischen dem ursprünglichen Pepstatin und den späteren Derivaten unterscheiden zu können. Pepstatin A enthält insbesondere die ungewöhnliche Aminosäure 4-Amino-hydroxy-6-methylheptansäure (AHMHA), die auch als Statin bekannt ist. Die Aminosäuresequenz von Pepstatin A ist N-Isovaleryl-L-Valyl-L-Valyl-AHMHA-L-Alanyl-AHMHA.
Application
Es kann zusammen mit E64-d und Leupeptin A verwendet werden, um die Zersetzung von zellulärem Material in Autophagosomen zu hemmen. Für diese Anwendung wird in der Regel eine Arbeitskonzentration von 1–10 μM gewählt.
Biochem/physiol Actions
Pepstatin A ist ein Inhibitor von sauren Proteasen (Aspartylpeptidasen). Mit Proteasen wie Pepsin, Renin, Cathepsin D, Chymosin des Rindes und Protease B (Aspergillus niger) bildet es einen 1:1-Komplex. Der Inhibitor ist hochgradig selektiv und hemmt nicht Thiolproteasen, neutrale Proteasen oder Serinproteasen. Auch gelöste γ-Sekretase und retrovirale Protease werden von Pepstatin A gehemmt. Es wird verwendet, um Proteasen aus verschiedenen Quellen zu charakterisieren.
Starker Inhibitor von sauren Proteasen, darunter Pepsin, Renin und Cathepsin D sowie zahlreiche bakterielle Asparagin-Proteasen. Wirksame Konzentration 1 μM. Etwa 1 Tag stabil.
Preparation Note
Pepstatin kann mit einer Konzentration von 1 mg/ml in 10 % (v/v) Essigsäure in Methanol (9:1 Methanol:Essigsäure) aufgelöst werden. Die Zugabe von Essigsäure kann erforderlich sein, um dieses Peptid in Methanol oder DMSO aufzulösen. Die Auflösung mit einer Konzentration von 1 bis 2 mg/ml in Ethanol ist möglich, allerdings kann für eine vollständige Auflösung Wärme erforderlich sein. Pepstatin-A-Lösungen können ohne Zerfall des Peptids bis 60 °C erhitzt werden.
Stammlösungen mit einer Konzentration von 1 mg/ml sind bei 4 °C mindestens eine Woche lang stabil. Eine 1-mM-Lösung in Methanol oder DMSO ist bei -20 °C monatelang stabil. Wenn Lösungen einen dunkleren Gelbton annehmen, findet eine Hydrolyse des Reagenz statt.
Eine Arbeitskonzentration von 1 μM ist bei Raumtemperatur mindestens einen Tag lang stabil.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Questions
  1. Is the recommended solution preparation for Pepstatin A product P5318 (CAS 26305-03-3) similar for DMSO solubility as it is for ethanol and methanol with 10% (v/v) acetic acid added?
    1 answer
    1. The Product Information sheet of product "P5318" suggests that this grade of Pepstatin A may not be soluble, even at low levels of alcohol or DMSO, unless 10% acetic acid is added. It seems that the purer the material, the less soluble it becomes in ethanol, methanol, or DMSO. In contrast, the less pure material P4265 is highly soluble in any of the solvents mentioned at 25mg/mL. Therefore, it is advisable to add some acetic acid, either by titrating it or adding it directly to 10% acetic acid/ethanol to dissolve this inhibitor.