Fortfahren mit
P4265
Pepstatin A
powder, ≥75% (HPLC)
Synonym(e):
Pepsin inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,10
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 922,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.520,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H63N5O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
685.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
247-600-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2201362
€ 51,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pepstatin A, microbial, ≥75% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
powder
mp
233 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Application
Pepstatin A wurde verwendet:
  • als eine Komponente des Synaptoneurosomen-Puffers für die Homegenisierung der C57BL/6-Striata
  • als eine Komponente von zyklinabhängigem Kinase 5 (Cdk5)-Lysepuffer
  • als Inhibitor zur Bestimmung der Chymotrypsinaktivität der kalifornischen Languste
Es kann zusammen mit E64-d und Leupeptin A verwendet werden, um die Zersetzung von zellulärem Material in Autophagosomen zu hemmen. Für diese Anwendung wird in der Regel eine Arbeitskonzentration von 1–10 μM gewählt.
Biochem/physiol Actions
Pepstatin A ist ein Inhibitor von sauren Proteasen (Aspartylpeptidasen). Mit Proteasen wie Pepsin, Renin, Cathepsin D, Chymosin des Rindes und Protease B (Aspergillus niger) bildet es einen 1:1-Komplex. Der Inhibitor ist hochgradig selektiv und hemmt nicht Thiolproteasen, neutrale Proteasen oder Serinproteasen. Auch gelöste γ-Sekretase und retrovirale Protease werden von Pepstatin A gehemmt. Es wird verwendet, um Proteasen aus verschiedenen Quellen zu charakterisieren.
Starker Inhibitor von sauren Proteasen, darunter Pepsin, Renin und Cathepsin D sowie zahlreiche bakterielle Asparagin-Proteasen. Wirksame Konzentration 1 μM. Etwa 1 Tag stabil.
Preparation Note
Pepstatin kann mit einer Konzentration von 1 mg/ml in 10 % (v/v) Essigsäure in Methanol (9:1 Methanol:Essigsäure) aufgelöst werden. Die Zugabe von Essigsäure kann erforderlich sein, um dieses Peptid in Methanol oder DMSO aufzulösen. Die Auflösung mit einer Konzentration von 1 bis 2 mg/ml in Ethanol ist möglich, allerdings kann für eine vollständige Auflösung Wärme erforderlich sein. Pepstatin-A-Lösungen können ohne Zerfall des Peptids bis 60 °C erhitzt werden.
Stammlösungen mit einer Konzentration von 1 mg/ml sind bei 4 °C mindestens eine Woche lang stabil. Eine 1-mM-Lösung in Methanol oder DMSO ist bei -20 °C monatelang stabil. Wenn Lösungen einen dunkleren Gelbton annehmen, findet eine Hydrolyse des Reagenz statt.
Eine Arbeitskonzentration von 1 μM ist bei Raumtemperatur mindestens einen Tag lang stabil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5318A6106P7125
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
bovine lung
biological source
Porcine gastric mucosa
assay
≥75% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
0.8-1.2 mg/mL (1% AcOH in Methanol (mix well))
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
10 mM HCl: soluble 1.0 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepstatin A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)