Fortfahren mit
ECM630
Fibrin-In-Vitro-Angiogenese-Assay
The Fibrin Gel In Vitro Angiogenesis Assay Kit represents a simple model of angiogenesis in which the induction or inhibition of tube formation by exogenous signals can be easily monitored.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Technique(s):
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
Shipped in:
dry ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
shipped in
dry ice
General description
Einführung
Die Angiogenese ist der Prozess der Erzeugung neuer Kapillarblutgefäße. Sie ist ein grundlegender Bestandteil einer Reihe normaler (Reproduktion und Wundheilung) und pathologischer Prozesse (diabetische Retinopathie, rheumatoide Arthritis, Tumorwachstum und Metastasen).1
Das CHEMICON-Fibringel-In-vitro-Angiogenese-Assay-Kit bietet ein praktisches System zur Beurteilung der Tubenbildung durch Endothelzellen in 96-Well- oder anderen Formaten. Bei Kultivierung auf oder in einem Fibringel bilden Endothelzellen schnell miteinander verbundene Netzwerke, in denen offene Lumina sichtbar werden können.2,3 Diese Tubenbildung ist ein mehrstufiger Prozess von Zelladhäsion, Migration, Differenzierung und Wachstum.4 Die Bildung interzellulärer Verbindungen und Lumina innerhalb von Endothelzellnetzen in Fibringelen hängt von den Aktionen der Integrine VE-Cadherin, avb3 und a5b1, der cdc42- und Rac1-GTPasen sowie der Matrix-Metalloproteinasen des Membrantyps (MT-MMPs) 2,3,5,6 ab. Die Angiogenese innerhalb der Fibringele in vitro wird als genaues Modell für die Wundheilung und Tumorangiogenese angesehen, da der von Tumorzellen abgeleitete vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor/vaskuläre Permeabilitätsfaktor das Austreten von Fibrinogen aus den Tumorgefäßen und die Bildung einer fibrinreichen proangiogenen provisorischen Matrix fördert.7
Die Fibringelbildung wird durch die enzymatische Spaltung des Fibrinogens, eines Heterotrimers, durch Thrombin eingeleitet.8 Die daraus resultierenden gespalteten Fibrinmoleküle bilden regelmäßige, multimolekulare Anordnungen, die hochtransluzent sind. Die Konzentrationen und Formulierungen von Fibrinogen und Thrombin in diesem Kit sind für eine maximale Tubenbildung durch HUVEC und eine einfache Visualisierung dieser Tuben optimiert.
Application
Anwendung
Das CHEMICON-Fibringel-In-vitro-Angiogenese-Assay-Kit stellt ein einfaches Modell der Angiogenese dar, bei dem die Induktion oder Hemmung der Tubenbildung durch exogene Signale auf einfache Weise überwacht werden kann. Fibringele können durch Mischen von Fibrinogen- und Thrombin-Lösungen schnell und einfach in Kulturschalen gebildet werden. Zum Testen von Inhibitoren oder Stimulatoren der Tubenbildung wird die Endothelzellsuspension einfach mit verschiedenen Konzentrationen des zu testenden Inhibitors oder Stimulators vorgemischt, bevor die Zellen auf die Oberseite des Fibringels gegeben werden. Die Zugabe einer zweiten Fibringelschicht am Tag nach der Zellplattierung ist optional, fördert aber das optimale Überleben und einen höheren Grad an Netz- und Lumenbildung. Mit dem Assay kann der Umfang der Tubenbildung in verschiedenen Endothelzellen, z. B. humanen Zellen aus der Nabelschnurvene (HUVEC) oder kapillaren Endothelzellen vom Rind (BCE), überwacht werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Preparation Note
Ungeöffnete Kitmaterialien bis zum Verfallsdatum bei -20 °C oder -70 °C aufbewahren. Nach dem Auftauen der Fibrinogen-Lösung bis zu zwei Wochen bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Auftauen kann das Basalmedium bis zu einem Monat bei 4 ºC aufbewahrt werden. Der aufgetaute 100fache positive Angiogen-Kontrollzusatz kann bei 4 ºC bis zu einem Jahr aufbewahrt werden.
Other Notes
Fibrinogen-Lösung: (Art.-Nr. 90244) Eine 10-ml-Flasche.
Thrombin-Lösung: (Art.-Nr. 90246) Eine 7,5-ml-Flasche.
100facher Angiogenzusatz für Positivkontrollen: (Art.-Nr. 90247) Ein 0,5-ml-Fläschchen. (Enthält 1,0 mg/ml Insulin aus Rinderpankreas, 0,55 mg/ml humanes Transferrin (im Wesentlichen eisenfrei) und 0,5 μg/ml Natriumselenit in EBSS ohne Phenolrot).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM625ECM642ECM644
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
species reactivity
-
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
"The successful, reliable culture of epithelial cells is critical for many areas of research, including dermatology, respiratory research, and cancer research. Because the breakdown of control mechanisms in epithelial cells is a frequent contributor to cancer progression and metastasis, epithelial cell culture is particularly important for cancer research. EpiGRO™ media formulations are optimized to provide better viability, proliferation rates, morphology and culture stability than other commercially available options. The media are provided in unique, light-blocking, temperature-monitored packaging to ensure stability and protect the media from damage by light, contamination, and excessive heat. The media do not require or contain any antimicrobials or phenol red. These components can cause cell stress and influence experimental results by masking the true performance or health of the cell culture. Phenol red acts like an estrogen and may stimulate growth independently of experimental variables. "
Key Steps in Tumor Metastasis
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ECM63004053252583766