Fortfahren mit
ECM644
In-vitro-Gefäßpermeabilitätsassay (24 Wells)
This In Vitro Vascular Permeability Assay kit employs a 24-well plate and provides an efficient system for evaluating the effects of chemicals & drug compounds on endothelial cell adsorption, transport & permeability.
Synonym(e):
Vascular permeability assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Das Millipore® In-vitro-Gefäßpermeabilitäts-Assaykit ist ein effizientes System zur Evaluierung der Auswirkungen von Chemikalien und Arzneimittelbestandteilen auf die Adsorption an Endothelzellen, den Transport und die Permeabilität. Es ist ideal geeignet für das Messen von Verbindungen, die eine Endothel-Monoschicht unterbrechen oder schützen können. Jedes In-vitro-Gefäßpermeabilitäts-Assaykit enthält ausreichend Reagenzien für die Beurteilung von 24 Proben. Das In-vitro-Gefäßpermeabilitäts-Assaykit ist nur für Forschungszwecke und nicht für diagnostische oder therapeutische Anwendungen vorgesehen.
Dieses In-vitro-Gefäßpermeabilitäts-Assaykit besitzt eine 24-Well-Platte. Es ist ein effizientes System zur Evaluierung der Auswirkungen von Chemikalien und Arzneimittelbestandteilen auf die Adsorption an Endothelzellen, den Transport und die Permeabilität.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Preparation Note
Die Kit-Materialien bei 2–8 °C lagern und innerhalb von 4 Monaten ab Empfangsdatum verwenden. Nicht einfrieren.
Other Notes
24-Well-Permeabilitätseinsatz-Set, kollagenbeschichtet: Ein 24-Well-Auffangwanne mit 24 porösen Zellkultureinsätzen, vorbeschichtet mit Typ-I-Kollagen aus Rattenschwänzen.
Auffangwanne, 24-Well: Zwei 24-Well-Platten.
FITC-Dextran-Lösung: Ein Fläschchen mit 250 µl.
Pinzette: Eine Pinzette.
Zellfarbstoff: Eine Flasche mit 10 ml.
Schwarze Platte, 96 Wells opak: Eine 96-Well-Platte.
Ersetzt: ECM640
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM642ECM509ECM508
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Key Steps in Tumor Metastasis
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Luca Maroni et al.
The American journal of pathology, 187(2), 366-376 (2016-12-03)
Microbial products are thought to influence the progression of cholangiopathies, in particular primary sclerosing cholangitis (PSC). Inflammasomes are molecular platforms that respond to microbial products through the synthesis of proinflammatory cytokines. We investigated the role of inflammasome activation in cholangiocyte
Sabrina Rohringer et al.
PloS one, 9(12), e114806-e114806 (2014-12-17)
Extracorporeal shockwave treatment was shown to improve orthopaedic diseases and wound healing and to stimulate lymphangiogenesis in vivo. The aim of this study was to investigate in vitro shockwave treatment (IVSWT) effects on lymphatic endothelial cell (LEC) behavior and lymphangiogenesis.
Lingling Neng et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 14(2), 175-185 (2012-12-19)
The integrity of the fluid-blood barrier in the stria vascularis is critical for maintaining inner ear homeostasis, especially for sustaining the endocochlear potential, an essential driving force for hearing function. However, the mechanisms that control intrastrial fluid-blood barrier permeability remain
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ECM64404053252413865
Questions
  1. What is the size of molecule in FITC-dextran?
    1 answer
    1. The average MW of the FITC-dextran (Part # 90328) included in the kit is 2,000,000 (2 million) g/mol (or 2000 KDa).