Fortfahren mit
ECM625
IN-VITRO-ANGIOGENESE-ASSAY-KIT
Synonym(e):
Angiogenese-Assaykit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
vertebrates
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
General description
Das In-vitro-Angiogenese-Assay-Kit von CHEMICON stellt ein einfaches Modell der Angiogenese dar, bei dem die Induktion oder Hemmung der Tubenbildung durch exogene Signale auf einfache Weise überwacht werden kann. Die Angiogenese ist der Prozess der Erzeugung neuer Kapillarblutgefäße. Sie ist ein grundlegender Bestandteil mehrerer normaler (Reproduktion und Wundheilung) und pathologischer Prozesse (diabetische Retinopathie, rheumatoide Arthritis, Tumorwachstum und Metastasierung).
Das CHEMICON-In-vitro-Angiogenese-Assay-Kit bietet ein praktisches System zur Beurteilung der Tubenbildung durch Endothelzellen in einem praktischen 96-Well-Format. Bei der Kultivierung auf ECMatrix, einem festen Gel aus Proteinen der Basalmembran, das aus dem Engelbreth-Holm-Swarm-(EHS-)Sarkom aus Mäusen hergestellt wird, bilden diese Endothelzellen rasch hohle tubenähnliche Strukturen. Die Tubenbildung ist ein mehrstufiger Prozess mit Zelladhäsion, -migration, -differenzierung und -wachstum.
ECMatrix ist für eine maximale Tubenbildung optimiert. Zum Testen von Inhibitoren oder Stimulatoren der Tubenbildung wird die Endothelzellsuspension einfach mit verschiedenen Konzentrationen des zu testenden Inhibitors oder Stimulators vorgemischt, bevor die Zellen auf die Oberseite der ECMatrix gegeben werden.
Application
Das In-vitro-Angiogenese-Assay-Kit wurde verwendet, um den Umfang der Tubenbildung/des angiogenen Potenzials in verschiedenen Endothelzellen zu überwachen, wie z. B.:
  • humane Zellen aus der Nabelschnurvene (HUVEC)
  • primäre humane retinale mikrovaskuläre Zellen
  • Thrombozyten-Wachstumsfaktorrezeptor-β (PDGFRβ)/PAE-Zellen
  • kapillare Endothelzellen vom Rind (BCE)
Preparation Note
Die Kitmaterialien können bei -20 ºC bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Nach dem Auftauen der ECMatrix eine Woche lang bei 2–8ºC lagern. Nicht wieder einfrieren.
Other Notes
  • ECMatrixTM-Gellösung: (Art.-Nr. 90060) Fünf 1-ml-Flaschen.
  • ECMatrixTM Verdünnungsmittel-Puffer, 10x: (Art.-Nr. 90061) Eine 1-ml-Flasche.
Das CHEMICON-In-vitro-Angiogenese-Assay-Kit ist nur für Forschungszwecke vorgesehen, nicht für diagnostische oder therapeutische Anwendungen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM630354102APT173
description
-
description
The Fibrin Gel In Vitro Angiogenesis Assay Kit represents a simple model of angiogenesis in which the induction or inhibition of tube formation by exogenous signals can be easily monitored.
description
-
description
Caspase-9 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the LEHD.
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Chemicon®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)