Fortfahren mit
CSA001
Rho-assoziierte Kinase (ROCK)-Aktivitätsassay
This Rho-associated Protein Kinase (ROCK) Activity Assay Kit is an enzyme immunoassay for detection of the active ROCK & DMPK family kinases.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
ambient
General description
Einführung:
Kleine GTPase-Proteine der Rho-Familie sind wesentliche Regulatoren von verschiedenen Aspekten des Zellverhaltens, z. B. Zellmotilität, Zellproliferation und Apoptose. Sie spielen bei vielen motilen Reaktionen, welche das Aktinzytoskelett und/oder Mikrotubulinetzwerk involvieren, eine zentrale Rolle, von der Neuritenverlängerung über die Phoagozytose bis hin zur Krebszelleninvasion. Außerdem tragen sie zu Veränderungen der Genexpression bei, die zur Zellzyklusprogression oder differenzierten Zellantworten beitragen. Rho wird durch extrazelluläre Signale wie Lysophosphatidsäure (LPA) aktiviert. Die Wirkungen von Rho werden durch nachgelagerte Rho-Effektoren vermittelt. Eine dieser Effektoren ist Rho-assoziierte Proteinkinase (ROCK). Es wurden zwei ROCK-Isoformen identifiziert. ROCK-I (auch ROKβ genannt) und ROCK-II (auch Rho-Kinase und ROKα genannt). ROCK vermittelt die Rho-Signalisierung und reorganisiert das Aktinzytoskelett durch die Phosphorylierung von mehreren Substraten, die zur Anordnung der Aktinfilamente und Kontraktilität beitragen.
ROCK inaktiviert Myosin-Phosphatase durch die spezifische Phosphorylierung der Myosin-Phosphatase-Zieluntereinheit 1 (MYPT1) am Threoninrest 696, was zu einer Steigerung der phosphorylierten Form der 20 kDa-Myosin-Leichtkette (MLC20) führt. Dieser Threoninrest kann auch durch Kinasen der Myotonen Dystrophie Proteinkinasenfamilie (DMPK) phosphoryliert werden.
Prüfprinzip:
Das Rho-assoziierte Proteinkinase(ROCK)-Aktivitätsassay-Kit von Millipor’e ist ein Enzymimmunassay zum Nachweis der aktiven Kinasen der ROCK- und DMPK-Familien. Platten werden mit rekombinantem MYPT1, das einen Thr696-Rest enthält, der durch die Zugabe von ROCK-I, ROCK-II oder DMPK phosphoryliert werden kann, vorbeschichtet. Der Nachweisantikörper, der nur MYPT1, das an Thr696 phosphoryliert ist, spezifisch nachweist, wird anschließend angewandt. Anschließend wird ein HRP-konjugierter sekundärer Nachweisantikörper hinzugefügt. Die Menge des phosphorylierten Substrats wird durch die Zugabe des chromogenen Substrats Tetra-Methylbenzidin (TMB), das von gebundenem HRP von einer farblosen Lösung zu einer blauen Lösung (oder nach der Zugabe von Stopplösung zu einer gelben Lösung) umgewandelt wird, gemessen. Das Absorptionssignal bei 450 nm reflektiert die relative Menge der ROCK-Aktivität in der Probe.
Das ROCK-Assay-Kit wurde zur Bestimmung des Vorhandenseins und der relativen Menge von aufgereinigter ROCK-Aktivität sowie zum Screening von Inhibitoren oder Aktivatoren von Kinasen der ROCK- oder DMPK-Familie konzipiert.
Application
Das Rho-assoziierte Proteinkinase (ROCK)-Aktivitätsassay-Kit von Millipor’e ist ein Enzymimmunassay zum Nachweis der aktiven Kinasen ROCK- und DMPK-Familien. Platten werden mit rekombinantem MYPT1, das einen Thr696-Rest enthält, der durch die Zugabe von ROCK-I, ROCK-II oder DMPK phosphoryliert werden kann, vorbeschichtet. Der Nachweisantikörper, der nur MYPT1, das an Thr696 phosphoryliert ist, spezifisch nachweist, wird anschließend angewandt. Anschließend wird ein HRP-konjugierter sekundärer Nachweisantikörper hinzugefügt. Die Menge des phosphorylierten Substrats wird durch die Zugabe des chromogenen Substrats Tetra-Methylbenzidin (TMB), das von gebundenem HRP von einer farblosen Lösung zu einer blauen Lösung (oder nach der Zugabe von Stopplösung zu einer gelben Lösung) umgewandelt wird, gemessen. Das Absorptionssignal bei 450 nm reflektiert die relative Menge der ROCK-Aktivität in der Probe.
Das ROCK-Assay-Kit wurde zur Bestimmung des Vorhandenseins und der relativen Menge von aufgereinigter ROCK-Aktivität sowie zum Screening von Inhibitoren oder Aktivatoren von Kinasen der ROCK- oder DMPK-Familie konzipiert. Es kann auch zur Bewertung der Potenz von pharmakologischen Mitteln auf Kinasen der ROCK- oder DMPK-Familien verwendet werden.
Preparation Note
Lagern Sie Kit-Materialien bei den auf dem Etikett und im Handbuch angegebenen Temperaturen; verwenden Sie sie ab Empfangsdatum innerhalb von 4 Monaten.
Other Notes
MYPT1 vorbeschichtete 96-Well-Multistreifenplatte: Eine 96-Well-Multistreifenplatte, vorbeschichtet mit MYPT1
Anti-Phospho-MYPT1(Thr696)-Antikörper: Ein Fläschchen mit 10 µg Anti-Phospho-MYPT1(Thr696)-Antikörper
TMB/E-Substrat: Eine Flasche mit 12 ml
Stopplösung: Eine Flasche mit 12 ml
TBS, 20X: Eine Flasche mit 50 ml 20X TBS
20 % Tween® 20 (v/v): Eine Flasche mit 3 ml
Mikrotiterplattenabdeckungen: Zwei Plattenabdeckungen
Assay-Verdünnungspuffer I: Ein Fläschchen mit 1 ml
ATP(10 mM): Ein Fläschchen mit 50 µl
MgCl2 (1 M): Ein Fläschchen mit 100 µl
30 % BSA: Ein Fläschchen mit 1 ml
Anti-Kaninchen-IgG-HRP-Sekundärantikörper der Ziege: Ein Fläschchen mit 30 µl
ROCK-Inhibitor Y-27632: Ein Fläschchen mit 150 µl
Aktive Rho-assiziierte Kinase II (ROCK-II): Ein Fläschchen mit 10 µg
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM600555553555550
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
species reactivity (predicted by homology)
all
species reactivity (predicted by homology)
-
species reactivity (predicted by homology)
-
species reactivity (predicted by homology)
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paolo Armando Gagliardi et al.
The Journal of cell biology, 206(3), 415-434 (2014-08-06)
Directional cell migration is of paramount importance in both physiological and pathological processes, such as development, wound healing, immune response, and cancer invasion. Here, we report that 3-phosphoinositide-dependent kinase 1 (PDK1) regulates epithelial directional migration and invasion by binding and
Taslim A Al-Hilal et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 334, 237-247 (2021-04-30)
ROCK, one of the downstream regulators of Rho, controls actomyosin cytoskeleton organization, stress fiber formation, smooth muscle contraction, and cell migration. ROCK plays an important role in the pathologies of cerebral and coronary vasospasm, hypertension, cancer, and arteriosclerosis. Pharmacological-induced systemic
Aurelie Nguyen Dinh Cat et al.
Scientific reports, 8(1), 2952-2952 (2018-02-15)
Activation of aldosterone/mineralocorticoid receptors (MR) has been implicated in vascular dysfunction of diabetes. Underlying mechanisms are elusive. Therefore, we investigated the role of Rho kinase (ROCK) in aldosterone/MR signaling and vascular dysfunction in a model of diabetes. Diabetic obese mice