Fortfahren mit
CC054
Humanes Kollagen Typ III
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Synonym(e):
Kollagen III aus der menschlichen Plazenta, alpha 1 Type III Collagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Assay:
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Humanes Kollagen Typ III, 1 mg/mL, solution, Bioreagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
assay
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
form
solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1% Human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins, <10% Human collagen type I
input
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
General description
Das Gen COL3A1 wird dem humanen Chromosom 2q32.2 zugeordnet und kodiert die Alpha-1-Kette des Typ-III-Kollagens. Typ-III-Kollagen ist ein Protein der extrazellulären Matrix und enthält eine lange Dreifachhelix aus drei Alpha-1-Ketten. Kollagen-III ist eine wesentliche strukturelle Komponente in Hohlorganen wie großen Blutgefäßen, dem Uterus und dem Darm. Humanes Typ-III-Kollagen wird aufgereinigt durch serielles Aussalzen, Alkoholausfällung und DEAE-Chromatographie einer Essigsäureextraktion aus menschlicher Plazenta mit anschließendem leichtem Pepsinverdau. Produktherkunft: Humane Plazenta, negativ auf HBsAg, HCV und HIV-1- & HIV-2-Antikörper.
Application
Humanes Typ-III-Kollagen wird folgendermaßen eingesetzt:
  • in der Microarray-Analyse als extrazelluläres Matrixprotein (EZM) zur Beschichtung von Nitrozellulose-Folien-Objektträgern für Studien- und Nachweisexperimente[1]
  • zur Beschichtung von Mikrofluidik-Migrationsgeräten und zur Untersuchung der Auswirkungen der extrazellulären Matrix (EZM) auf die Zellmigration
  • als Positivkontrolle im Gpr56-PRESTO-Tango- sowie GTP-Rho-Pull-Down-Assay zur Bewertung seiner Auswirkungen auf die zelluläre Signalgebung und die Wechselwirkungen[2]
Biochem/physiol Actions
Kollagen III wird zunächst als Prokollagen produziert, ein Protein, das aus drei Pro-alpha1(III)-Ketten besteht, die das dreisträngige, seilartige Molekül bilden. Nach der Synthese wird das Prokollagenmolekül von der Zelle modifiziert. Die Typ-III-Prokollagenmoleküle werden aus der Zelle freigesetzt und von Enzymen verarbeitet, die kleine Segmente an beiden Enden der Moleküle abschneiden, um reifes Kollagen zu bilden. Die reifen Kollagenmoleküle lagern sich zu Fibrillen zusammen. Durch die Quervernetzung der Moleküle entsteht eine sehr stabile Fibrillenstruktur, die zur gewebestärkenden Funktion von Kollagen beiträgt.
Physical form
Flüssigkeit in 0,5 M Essigsäure, pH 2,5.
Preparation Note
Bei -20 ºC in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Die Retention der nativen Struktur wurde durch die Fähigkeit zur Bildung von Mikrofibrillen bestätigt.
Other Notes
Zusammensetzung: [a1(III)]3, native Dreifachhelix. Fähigkeit zur Bildung nativer Helixstrukturen, die durch ORD-Messung, Kompetenz in der Mikrofibrillenbildung und Reaktivität mit spezifischen monoklonalen Antikörpern gegen Kollagen verifiziert werden
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CC050CC076CC077
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
assay
>90% (collagen type I, SDS-PAGE)
assay
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
assay
95% (SDS-PAGE)
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid, solution
form
liquid, solution
form
solution
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Humanes Kollagen Typ III
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Type III collagen (COL3A1): Gene and protein structure, tissue distribution, and associated diseases
Kuivaniemi H, et al.
A Manual for Genetic Engineering: Advanced Bacterial Genetics, 707, 151-171 (2019)
Phenotype of COL3A1/COL5A2 deletion patients
Kempers MJ, et al.
European Journal of Medical Genetics, 65(10), 104593-104593 (2022)
Microfluidic single-cell migration chip reveals insights into the impact of extracellular matrices on cell movement
Zhou M, et al.
Lab on a chip, 23(21), 4619-4635 (2023)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CC05404053252409110