Merck
CC077
Humanes Typ-V-Kollagen
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Synonym(e):
Kollagen Typ V
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Humanes Typ-V-Kollagen, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
assay
95% (SDS-PAGE)
form
solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.5% non-collagen proteins
<1% collagen type III
<2% collagen type I
<2% collagen type IV
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CC050CC052CC076
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
95% (SDS-PAGE)
assay
>90% (collagen type I, SDS-PAGE)
assay
90% (Human collagen type II)
assay
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Application
Humanes Typ-V-Kollagen wird zur Untersuchung der Interaktion des Hevin-Proteins (hochendotheliales Venolenprotein) mit humanem Typ-V-Kollagen mittels Fluoreszenz-Polarisations-Assay (FP-Assay) und Oberflächenplasmonenresonanz (SPR) verwendet.[1] Es wird auch zur Inkubation der 96-Well-Platte verwendet, um die Proteinkonzentrationen in den Medien und den Zelllysaten von Fibroblasten zu bestimmen.[2]
Biochem/physiol Actions
Typ-V-Kollagen wirkt als Regulator der Kollagenfibrillogenese in der Kornea und der Hautdermis. Es interagiert mit Matrixkollagenen und strukturellen Proteinen und trägt so zur strukturellen Integrität der Gewebe bei. Niedrigere Konzentrationen von Typ-V-Kollagen führen zu einem Verlust der Korneatransparenz und dem Ehlers-Danlos-Syndrom.[3]
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
General description
Typ-V-Kollagen ist ein fibrillenbildendes Kollagen, das sich zusammen mit Typ-I-Kollagen in der Lunge, den Knochen und fötalen Membranen befindet.[2] Es handelt sich um unbedeutenderes Kollagen, das in der extrazellulären Matrix vorhanden ist.[3]
Other Notes
Molekulare Zusammensetzung: α1(V)]2 α2(V), native Dreifachhelix. Die Reinheit und die Retention der nativen Helixstruktur wurden durch SDS-PAGE, ORD und durch Reaktion mit monoklonalen Antikörpern gegen den Kollagentyp kontrolliert. Produktherkunft: Humane Plazenta, negativ auf HBsAg und HIV-Antikörper.
Physical form
Flüssigkeit in 0,1 M Essigsäure, pH 3,0. Keine Konservierungsmittel hinzugefügt.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Nicht auftauen und erneut einfrieren.
Gereinigt durch serielle Salzfällungen einer Pepsin-Extraktion von humanen Fötalmembranen und Chromatographie auf DEAE-Cellulose.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Type V collagen in health, disease, and fibrosis
The Anatomical Record, 299(5), 613-629 (2016)
The effects of tissue pretreatment and pepsin levels on the isolation of collagens from human placenta.
Klasson, S C, et al.
Collagen and Related Research, 6, 397-408 (1986)
K Gelse et al.
Advanced drug delivery reviews, 55(12), 1531-1546 (2003-11-19)
The extracellular matrix represents a complex alloy of variable members of diverse protein families defining structural integrity and various physiological functions. The most abundant family is the collagens with more than 20 different collagen types identified so far. Collagens are
Neena Philips et al.
Connective tissue research, 53(5), 373-378 (2012-02-14)
Skin aging is associated with the loss of the structural collagens and the elastin fiber components that form the extracellular matrix (ECM). It is associated with reduced transforming growth factor-β (TGF-β), angiogenesis and increased oxidative stress. Copper has been incorporated
Shanghua Fan et al.
Structure (London, England : 1993), 29(7), 664-678 (2021-02-04)
Hevin is secreted by astrocytes and its synaptogenic effects are antagonized by the related protein, SPARC. Hevin stabilizes neurexin-neuroligin transsynaptic bridges in vivo. A third protein, membrane-tethered MDGA, blocks these bridges. Here, we reveal the molecular underpinnings of a regulatory network
Protokolle
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.