Fortfahren mit
ABN131
Anti-GABA-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 491,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
ELISA, IHC
Citations:
7
€ 491,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Gabra1(29705)
General description
Neurotransmitter können als chemische Substanzen definiert werden, die vom präsynaptischen Neuron freigesetzt werden, bevor sie von Rezeptoren an die postsynaptische Zelloberfläche gebunden werden. Es wurde umfangreich nachgewiesen, dass Neurotransmitter vom Nervensystem für die zelluläre Signaltransduktion eingesetzt werden. Neurotransmitter können in zwei Gruppen unterteilt werden – niedermolekulare Transmittermoleküle, wie biogene Amine, Purine oder Aminosäuren und bioaktive Peptide, von denen bereits über 50 im zentralen Nervensystem von Säugetieren identifiziert wurden. Viele niedermolekularen Neurotransmitter werden im Axonende von gewöhnlichen Zellmetaboliten produziert und in synaptische Vesikel gepackt. Der Transport und die Abgabe von Neurotransmitter-enthaltenden Vesikeln ist ein stark regulierter und komplexer Prozess. GABA (g-Aminobutansäure) ist der wichtigste inhibitorische Neurotransmitter im zentralen Nervensystem, der an der Pathogenese von bestimmten neurologischen und psychischen Störungen beteiligt ist. GABA wird bei einer durch Glutaminsäure-Decarboxylase katalysierten Reaktion aus Glutaminsäure produziert. GABA interagiert mit den GABAA- und GABAB-Rezeptoren, die im gesamten Nervensystem und einer Vielzahl von Zelltypen weit verbreitet sind. Die Immunlokalisation, neuronale Verteilung und vesikuläre Kompartimentierung der Neurotransmittermoleküle und ihrer Vorläufer ist wichtig, um die Modulation, Regulierung und Funktion von Neurotransmittern im Nervensystem verstehen zu können.
Application
Anti-GABA-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der auf GABA gerichtet ist und in IHC (Paraffin) und Enzym-Immunassays (ELISA) getestet wurde.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde GABA in Rattenhirngewebe nachgewiesen (Hinweis: In vaskulärem Gewebe kann eine unspezifische Färbung beobachtet werden.).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde GABA in einem kompetitiven ELISA-Verfahren nachgewiesen.
Analysis Note
Kontrolle
Hypothalamusgewebe der Ratte
Mittels Immunhistochemie (Paraffin) an Hirngewebeschnitten von Ratten beurteilt.
Immunhistochemische Analyse (Paraffin): Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:250 wurde GABA in Hirngewebeschnitten von Ratten nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: AB131
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2052G0295AB4132
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
rat
species reactivity
rat, Drosophila, wide range
species reactivity
rat
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
dot blot: 1:10,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5 μg/mL using rat cerebellum
technique(s)
western blot: 1:1000 using rat brain membrane fraction.
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-GABA-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takamasa Mizoguchi et al.
Development (Cambridge, England), 147(16) (2020-08-29)
In the vertebrate ventral spinal cord, p2 progenitors give rise to two interneuron subtypes: excitatory V2a interneurons and inhibitory V2b interneurons. In the differentiation of V2a and V2b cells, Notch signaling promotes V2b fate at the expense of V2a fate.
Christopher Murphy Lewis et al.
Cell reports, 35(5), 109083-109083 (2021-05-06)
Synchronization has been implicated in neuronal communication, but causal evidence remains indirect. We use optogenetics to generate depolarizing currents in pyramidal neurons of the cat visual cortex, emulating excitatory synaptic inputs under precise temporal control, while measuring spike output. The
Melissa M Martin et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 30(3), 1830-1842 (2019-10-11)
Cigarette smoking during pregnancy is a major public health concern, resulting in detrimental health effects in the mother and her offspring. The adverse behavioral consequences for children include increased risk for attention deficit hyperactivity disorder, working memory deficits, epilepsy, novelty-seeking
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABN13104053252861185