Merck
A2052
Anti-GABA in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Anti-GABA antibody produced in rabbit
Synonym(e):
Anti-γ-Aminobuttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
25 μL
€ 190,00
100 μL
€ 579,00
0.2 ML
€ 1.000,00
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, IHC (p)
Citations:
621
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rat, Drosophila, wide range
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
dot blot: 1:10,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5 μg/mL using rat cerebellum
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
rat ... Gabra1(29705)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SAB4200721A0310MAB341
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
dot blot: 1:10,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5 μg/mL using rat cerebellum
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human pancreatic tumor AsPC1 cell line, immunohistochemistry: 1-2.5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections
technique(s)
dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: 1:100-1:200 (Using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections.), indirect ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
GB-69, monoclonal
clone
GB-69, monoclonal
clone
BD17, monoclonal
General description
Anti-GABA wird in Kaninchen mit GABA-BSA als Immunogen hergestellt. Der Antikörper wird durch immunspezifische Aufreinigungsmethoden vom Antiserum isoliert. Durch die antigenspezifische Affinitätsisolierung werden praktisch alle Kaninchen-Serumproteine entfernt, einschließlich der Immunglobuline, die sich nicht spezifisch an GABA binden.
GABA (γ-Aminobuttersäure) ist ein Multifunktionsmolekül, das in verschiedenen Organismen — von Prokaryoten bis zu Wirbeltieren — zu finden ist. Sie ist in Nicht-Nerven-Strukturen wie peripheren Nervensystemen und Hormonsystemen vorhanden. GABA wird nach der Decarboxylierung von Glutaminsäure durch das Enzym Glutaminsäure-Decarboxylase (GAD) gebildet.
Immunogen
γ-an BSA konjugierte Aminobuttersäure (GABA).
Application
In neokortikalen Zellen, die Gehirnen von E19 Tage alten Rattenembryonen entnommenen wurden, wurde die GABA-Expression durch Immunfluoreszenz mithilfe von Anti-GABA-Antikörpern aus Kaninchen festgestellt. Eine Dreifach-Immunfluoreszenzfärbung erfolgte mittels Anti-GABA-Antikörper und zweier Anti-GAD-Antikörper. Die GABA-Expression wurde mittels Immunhistochemie in aus dem Pallium verschiedener Tiere wie Ratten, Mäuse, Kaninchen, Meerschweinchen und Echsen isolierten Zellen analysiert. IHC erfolgte mittels Anti-GABA-Antikörper von Kaninchen, 1:1000 in einer Lösung aus 0,01 M PBS, pH 7,4 und 0,5 % Triton X-100 verdünnt.
Kaninchen-Anti-GABA-Antikörper wird für die Elektronenmikroskopie-Analyse von Hippocampus-Gewebe von Ratten in einer Verdünnung von 1:4000 verwendet. Der Antikörper wird auch für Anwendungsbereiche in der Immunzytochemie in Verdünnungen von 1:100–1:750 in Drosophila- und Periplaneta americana-Gehirnzellen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
GABA (γ-Aminobuttersäure) ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter im zentralen Nervensystem und fungiert in manchen peripheren Geweben auch als Neuromodulator. GABA steuert die Herzfrequenz, den Blutdruck und den Atmungsvorgang. GABA erleichtert die neuronale Hemmung durch Interaktion mit GABA/Benzodiazepin-Rezeptor und Öffnung eines integralen Chloridkanals. Kaninchen-Anti-GABA-Antikörper weist in einem Dot-Blot-Assay positive Bindung mit GABA und GABA-Schlitzschnecken-Hämocyanin (KLH) und negative Bindung mit Rinderserumalbumin (BSA) auf.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Glutamic acid and gamma-aminobutyric acid neurotransmitters in central control of breathing.
Kazemi, H. O. M. A. Y. O. U. N.,and Hoop, B. E. R. N. A. R. D
Journal of Applied Physiology, 70(1), 1-7 (1991)
Michael W Nestor et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 308(3), C209-C219 (2014-11-15)
Production and isolation of forebrain interneuron progenitors are essential for understanding cortical development and developing cell-based therapies for developmental and neurodegenerative disorders. We demonstrate production of a population of putative calretinin-positive bipolar interneurons that express markers consistent with caudal ganglionic
Central gamma-aminobutyric acid involvement in blood pressure control.
Gillis R A, et al.
Federation Proceedings, 43(1), 32-38 (1984)
D D Wang et al.
The Journal of physiology, 550(Pt 3), 785-800 (2003-06-17)
Previous studies have reported the presence of migrating and dividing neuronal progenitors in the subventricular zone (SVZ) and rostral migratory stream (RMS) of the postnatal mammalian brain. Although the behaviour of these progenitors is thought to be influenced by local
Rachel I Wilson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 25(40), 9069-9079 (2005-10-07)
Drosophila olfactory receptor neurons project to the antennal lobe, the insect analog of the mammalian olfactory bulb. GABAergic synaptic inhibition is thought to play a critical role in olfactory processing in the antennal lobe and olfactory bulb. However, the properties
Verwandter Inhalt
Instructions
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the source isotype?
    1 answer
    1. This product is a polyclonal antibody. Polyclonal antibodies are heterologous mixtures of IgG isotypes.
      Helpful?
  2. whats the sequence of recognition of the antibody
    1 answer
    1. The peptide sequence for this antibody has not been determined.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review