Fortfahren mit
ABC429
Anti-VEGF-B-Antikörper
1 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Vascular endothelial growth factor B, VEGF-B, VEGF-related factor, VRF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VEGFB(7423)
General description
VEGF-B, auch bekannt als vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor B, VEGF-verwandter Faktor und VRF, wird durch das Gen VEGFB/VRF kodiert und ist ein endothelialer Zellwachstumsfaktor, der mehrere Spleißvarianten aufweist und bei der Angiogenese, aber auch bei der Herzmuskelfunktion, der Entwicklung koronarer Gefäße, der Chemotaxis von Endothelzellen und Mastzellen, der Apoptose-Regulierung, der Thrombozytenaktivierung, der Zellteilung, der Wundheilung und der Aktivierung verschiedener Signalwege eine Rolle spielt. VEGFB ist ein sezerniertes Protein, das aufgrund seiner Fähigkeit, an Heparin zu binden, mit den Zellen in Verbindung bleibt. VEGFB wird in allen Zellen exprimiert, mit Ausnahme von Leberzellen, wobei Muskel- und Pankreaszellen die höchsten Konzentrationen aufweisen. VEGFB-Spiegel im Plasma werden auch als potenzieller Biomarker für Ventrikelschäden nach einem Herzinfarkt untersucht. Bei hohen VEGFB-Plasmaspiegeln kam es nur zu einer geringen Remodellierung, während Patienten mit niedrigeren Konzentrationen eine signifikante Ventrikelremodellierung aufwiesen. Daher hat VEGFB möglicherweise einen klinischen Nutzen bei der Identifizierung von Patienten mit einem hohen Risiko für eine Remodellierung und damit für eine Schädigung der Ventrikel.
~ 40/32/25 kDa beobachtet. Die bei ~ 40 kDa beobachtete Bande ist wahrscheinlich auf Homo- und/oder Heterodimere zurückzuführen, die bei ~ 32 kDa beobachtete Bande ist wahrscheinlich auf Glykosylierung zurückzuführen, und die Bande bei ~ 25 kDa ist nicht modifiziertes VEGF186 (Olofsson, B. et al (1998). Proc Natl Acad Sci USA. 95(20): 11709-11714).
Immunogen
Epitop: Unbekannt
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem VEGF-B entspricht.
Application
Dieser Anti-VEGF-B-Antikörper erkennt VEGF-B und ist zur Verwendung in Western Blot und IHC (Paraffin) validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies VEGF-B in Myozyten der menschlichen Skelettmuskulatur sowie im vaskulären Gewebe und in kardialen Myozyten des menschlichen Herzens nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat von humanem Skelettmuskel.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen VEGF-B in 10 µg Gewebelysat von humanem Skelettmuskel nach.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4503073ABS82ABC428
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P49765
UniProt accession no.
P49765
UniProt accession no.
P15692
UniProt accession no.
O43915
Gene Information
human ... VEGFB(7423)
Gene Information
human ... VEGFB(7423)
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
Gene Information
human ... FIGF(2277)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC42904053252972898