ABC428
Anti-VEGF-D Antibody
1 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Vascular endothelial growth factor D, VEGF-D, c-Fos-induced growth factor, FIGF
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FIGF(2277)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected VEGF-D in 10 µg of SW620 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1