Fortfahren mit
AB769
Anti-Collagen-Typ-IV-Antikörper
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
Anti-Anti-BSVD, Anti-Anti-BSVD1, Anti-Anti-COL4A1s, Anti-Anti-PADMAL, Anti-Anti-RATOR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 689,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ELISA, ICC, IHC
Citations:
159
€ 689,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
suitability
not suitable for Western blot, not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
Immunogen
Human- und Rinderplazentakollagen vom Typ IV
Application
Dot- und Slot-Blot: 1:100–1:500
ELISA: 1:1.000–1:4.000
Indirekte Immunhistochemie (nur Schnellschnitte): 1:10–1:40
Immunzytochemie 1:10-1:20
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Weisen Sie Kollagen Typ IV mit diesem Anti-Kollagen-Typ-IV-Antikörper nach, der zur Verwendung in DB, ELISA, IC und IH validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Human- und Rinderkollagen vom Typ IV, wie durch ELISA aufgezeigt. Weniger als 10 % Kreuzreaktivität mit den Kollagentypen I, II, III, V und VI. Kann Reaktivität mit Typ-IV-Kollagen anderer Spezies zeigen. AB769 wurde noch nicht mit anderen Proteinen der extrazellulären Matrix getestet (z. B. Laminin, Fibronektin).
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Vor der Aufreinigung wurde das Antiserum gegen Kollagen der Typen I, II, III, V und VI, immobilisiert auf Sepharose 4B, adsorbiert. Flüssigkeit in boratgepufferter Kochsalzlösung. pH-Wert 8,2, ohne Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positivkontrolle: Nieren-, Muskel-, Sehnen-, Milzgewebe
Negativkontrolle: Neuronen/Glia
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB3326AB758AB758B
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
biotin conjugate
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
goat
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
species reactivity
human, bovine, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, bovine
species reactivity
bovine, human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen-Typ-IV-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1330-43-4 + 10043-35-3
CAS No.
1330-43-4 + 10043-35-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)