Fortfahren mit
AB758B
Anti-Collagen-Typ-I-Antikörper, Biotin-konjugiert
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ELISA, IHC, WB
Citations:
2
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Immunogen
Collagen Typ I aus der menschlichen Plazenta
Application
Der Anti-Collagen-Typ-I-Antikörper, Biotin-konjugiert, ist ein Antikörper gegen Collagen Typ I zur Verwendung in DB, ELISA, WB und IH.
Dot- und Slot-Blot: 1:500–1:1.000
ELISA: 1:1.000–1:4.000
Indirekte Immunhistochemie (nur gefrorene Schnitte): 1:20–1:40
Die nicht biotinylierte Version (Best.-Nr. AB758) reagiert mit menschlichem Collagen Typ I in reduzierten Western Blots mit Überstandsproben von serumfreien Kulturen menschlicher Fibroblasten und wird in der Literatur zur Verwendung mit WB-Anwendungen genannt (PMID: 20089870)
Nicht empfohlen für Paraffingewebeschnitte.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Biochem/physiol Actions
Humanes Collagen Typ I, wie mittels ELISA nachgewiesen. Weniger als 10 % Kreuzreaktivität mit den Collagentypen II, III, IV, V und VI. Kann Reaktivität mit Typ-I-Collagen anderer Spezies zeigen. AB758B wurde noch nicht mit anderen Proteinen der extrazellulären Matrix getestet (z. B. Laminin, Fibronektin).
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin, Biotin-markiert. Vor der Aufreinigung wurde das Antiserum gegen Collagen der Typen II, III, IV, V und VI, immobilisiert auf Sepharose 4B, adsorbiert. Flüssig in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB755PSAB1402151AB761
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
biotin conjugate
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
bovine, human
species reactivity
rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
3G3, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Interleukin-6 production in CD40-engaged fibrocytes in thyroid-associated ophthalmopathy: involvement of Akt and NF-?B.
Gillespie, EF; Raychaudhuri, N; Papageorgiou, KI; Atkins, SJ; Lu, Y; Charara, LK; Mester et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Stephen J Atkins et al.
Endocrinology, 156(12), 4731-4740 (2015-09-22)
A relationship between the actions of TSH and IGF-1 was first recognized several decades ago. The close physical and functional associations between their respective receptors (TSHR and IGF-1R) has been described more recently in thyroid epithelium and human orbital fibroblasts
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB758B04053252368547