MAB3326
Anti-Kollagen-Typ-IV-Antikörper, Klon IV-4H12
clone IV-4H12, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-BSVD, Anti-COL4A1s, Anti-PADMAL, Anti-RATOR
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IV-4H12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL4A1(1282)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
EZM-Proteine
Zellstruktur
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSITIVKONTROLLE: humane Plazentagewebe.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable