Fortfahren mit
AB758
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
Synonym(e):
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, bovine
Application:
DB, ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
30
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Collagen-Typ-I-Antikörper, Chemicon®, from goat
Quality Level
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Immunogen
Collagen Typ I aus der menschlichen Plazenta, isoliert mittels beschränktem Pepsinverdau und selektiver Salzfällung.
Application
Der Anti-Collagen-Typ I-Antikörper ist ein Antikörper gegen Collagen Typ I zur Verwendung in DB, ELISA, IC, IH und WB.
Dot- und Slot-Blot: 1:100–1:500
ELISA: 1:50–1:100
Indirekte Immunhistochemie (nur gefrorene Schnitte): 1:10-1:20
Indirekte Immunzytochemie: 1:10–1:20
Der Antikörper reagiert mit menschlichem Collagen Typ I in reduzierten Western Blots mit Überstandproben von serumfreien Kulturen menschlicher Fibroblasten {LMF, persönliche Mitteilung}.
Nicht empfohlen für Paraffingewebeschnitte.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt humanes Collagen Typ I, wie mittels ELISA nachgewiesen. Weniger als 10 % Kreuzreaktivität mit den Collagentypen II, III, IV, V und VI. Kann Reaktivität mit Typ-I-Collagen anderer Spezies zeigen. AB758 wurde noch nicht mit anderen Proteinen der extrazellulären Matrix getestet (z. B. Laminin, Fibronektin).
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Vor der Aufreinigung wurde das Antiserum gegen Collagen der Typen II, III, IV, V und VI, immobilisiert auf Sepharose 4B, adsorbiert. Flüssig in 0,5 ml von 100 mM boratgepufferter Kochsalzlösung (pH 8,0), keine Konservierungsmittel.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB755PSAB5700733AB761
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P02452
UniProt accession no.
P02452
UniProt accession no.
P02452
UniProt accession no.
P02458
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen-Typ-I-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4 + 10043-35-3
CAS No.
1303-96-4 + 10043-35-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ben Yi Tew et al.
Oncogene, 38(21), 4002-4014 (2019-02-01)
The functional role of human derived stromal cells in the tumor microenviornment of CNS metastases (CM) remain understudied. The purpose of the current study was to isolate and characterize stromal cells of the tumor microenvironment in CM. Four different patient-derived
I Durán et al.
Developmental biology, 354(1), 160-172 (2011-03-23)
The skeleton of zebrafish fins consists of lepidotrichia and actinotrichia. Actinotrichia are fibrils located at the tip of each lepidotrichia and play a morphogenetic role in fin formation. Actinotrichia are formed by collagens associated with non-collagen components. The non-collagen components
Maria-Grazia Spiga et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 51(6), 3029-3041 (2010-01-22)
To design a glucocorticoid-inducible virus vector overexpressing recombinant matrix metalloproteinase 1 (MMP1) and counteract extracellular matrix deposition in the trabecular meshwork only when steroid is present. Endogenous MMP1 expression was measured in primary human trabecular meshwork cells (HTM) treated with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB75804053252581885