Fortfahren mit
AB761
Anti-Collagen Type II (COL2A1) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-Anti-ANFH, Anti-Anti-AOM, Anti-Anti-COL11A3, Anti-Anti-SEDC, Anti-Anti-STL1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 477,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, ICC, IHC, WB
Citations:
10
€ 477,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1201
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Collagen-Typ-II-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
Immunogen
Collagen Typ II, extrahiert und aufgereinigt aus menschlichem Knorpelgewebe.
Application
Der Anti-Collagen-Typ-II-Antikörper weist den Gehalt an Collagen Typ II nach und wurde für die Verwendung in ELISA, WB, IC und IH publiziert und validiert.
ELISA 1:1.000.
Indirekte Immunfluoreszenz an Kryostat-Schnitten oder kultivierten Zellen 1:10–1:20
Western Blotting 1:100
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert mit nativem wie auch denaturiertem Collagen Typ II vom Menschen.
Kreuzreaktivität Prozent
Humanes Collagen Typ II 90 %
Humanes Collagen Typen I, III, IV, V <1 %
Humane Plasmaproteine interferieren nicht mit der Bindung an Collagen.
Physical form
Das Kaninchen-Antiserum passierte über Agarose-Sorptionsmittel mit immobilisierten humanen Blutplasmaproteinen und humanes Collagen der Typen I, III, IV und V. Der Antikörper wurde anhand von immobilisiertem humanem Collagen Typ II affinitätsgereinigt.
Das Produkt ist flüssig in 0,15 M Natriumchlorid, 10 mM Natriumphosphat (pH 7,5) mit 0,1 % Mannitol und 0,1 % Dextran als Stabilisatoren. Frei von Konservierungsmitteln.
Preparation Note
Bei 2–8 °C bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Vor der Verwendung mittels Mikrozentrifugierung alle nicht dispergierten Aggregate entfernen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB758AB758BAB745
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin (Semi-purified)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
goat
biological source
rabbit
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P02458
UniProt accession no.
P02452
UniProt accession no.
P02452
UniProt accession no.
P02452
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen-Typ-II-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gabriella Nilsson Hall et al.
Biomaterials, 273, 120820-120820 (2021-04-20)
Tissue engineered constructs have the potential to respond to the unmet medical need of treating deep osteochondral defects. However, current tissue engineering strategies struggle in the attempt to create patterned constructs with biologically distinct functionality. In this work, a developmentally-inspired
Hannah Agten et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 12, 1386692-1386692 (2024-04-26)
Osteochondral defects are deep joint surface lesions that affect the articular cartilage and the underlying subchondral bone. In the current study, a tissue engineering approach encompassing individual cells encapsulated in a biocompatible hydrogel is explored in vitro and in vivo.
Mu-En Lin et al.
Cardiovascular research, 112(2), 606-616 (2016-09-28)
Vascular smooth muscle cells (SMCs) are major precursors contributing to osteochondrogenesis and calcification in atherosclerosis. Runt-related transcription factor-2 (Runx2) has been found essential for SMC differentiation to an osteochondrogenic phenotype and subsequent calcification in vitro. A recent study using a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB76104053252583216