Fortfahren mit
AB745
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-CAFYD, Anti-EDSARTH1, Anti-EDSC, Anti-OI1, Anti-OI2, Anti-OI3, Anti-OI4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
28
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Collagen-Typ-I-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin (Semi-purified)
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Immunogen
Collagen Typ I aus der menschlichen Plazenta
Application
Dieser Anti-Collagen-Typ-I-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA, IH und WB für den Nachweis von Collagen Typ I validiert.
ELISA an menschlichem Collagen Typ I: 1:4.000.
Indirekte Mikroimmunfluoreszenz-Visualisierung von Collagen Typ I an Kryostat-Schnitten von humanem Gewebe oder kultivierten Zellen: 1:10–1:40.
Western Blotting 1:200
Nicht empfohlen zur Verwendung an paraffinbehandelten Geweben.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Biochem/physiol Actions
Erkennt menschliches Collagen Typ I. Gewisse Kreuzreaktivität mit anderen Proteinen.
Physical form
Ammoniumsulfatfällung, gefolgt von DEAE-Chromatographie und Immundeletion.
Format: Halb aufgereinigt
Immunglobulinfraktion, gewonnen mittels Ammoniumsulfatfällung und Chromatographie an DEAE-Zellulose, von Antiserum, das über immobilisiertes Humanalbumin, Immunglobulin und Collagen der Typen III, IV und V kreuzabsorbiert wurde.
Das Produkt ist flüssig in 0,15 M Natriumchlorid, 10 mM Natriumphosphat (pH 7,5) mit 0,1 % Mannitol und 0,1 % Dextran als Stabilisatoren. Frei von Konservierungsmitteln.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1402151AB755PMAB3326
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin (Semi-purified)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
clone
polyclonal
clone
3G3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
IV-4H12, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen-Typ-I-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c