Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,90 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-334-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
190 °C
density
1.52 g/cm3 at 27.2 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1C(CC(=CC1O)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)
InChI key
JXOHGGNKMLTUBP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -185.0 - -175.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -185.0 - -175.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form powder | form liquid |
| assay ≥97.0% (acidimetric) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| mp 190 °C | mp - | mp 185-187 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.52 g/cm3 at 27.2 °C | density - | density - | density 1.08 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8244761000 | 04027269140588 |
| 8244760250 | 04022536493404 |