Fortfahren mit
S5375
Shikimisäure
≥99%, suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
(3R,4S,5R)-(−)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexencarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,20
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 563,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-334-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2210055
€ 31,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Shikimisäure, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1CC(=C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-N
Application
Shikimisäure wird bei der Quantifizierung von Shikimate in den apikalen Teilen von Wurzeln als Standard genutzt. Sie wird zudem als Substrat für den Shikimate-Kinase-Assay verwendet.
Biochem/physiol Actions
Beobachtungen zufolge wirkt Shikimisäure bei Verabreichung karzinogen auf Rattenmodelle. Sie dient als Vorläufer für die Biosynthese von aromatischen Aminosäuren, Alkaloiden und anderen aromatischen Metaboliten in Mikroorganismen. Shikimisäure hemmt bekanntermaßen die Adenosindiphosphat (ADP)-induzierte Thrombozytenaggregation und die Blutgerinnung bei Kaninchen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69686G1763D1156
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥99%
assay
98.0-102.0% (T)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
-
mp
178-182 °C (lit.)
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Shikimisäure
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf