Wichtige Dokumente
8.18256
Sigma-Aldrich
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
for synthesis
Synonym(e):
Cyclohexanecarboxylic acid chloride
Größe auswählen
100 ML
€ 62,40
€ 62,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 62,40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
220-322-7
NACRES:
NA.22
€ 62,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
965 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-181 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 66 °C
Dichte
1.08 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChIKey
RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Morpholinmethode): ≥ 97.0 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.087
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
150.8 °F
Flammpunkt (°C)
66 °C