Fortfahren mit
8.20601
Gluconic acid potassium salt
for synthesis
Synonym(e):
Gluconic acid potassium salt, Potassium gluconate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11KO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
206-074-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>200 °C
pH
7.0-8.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
174-176 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
General description
Gluconic acid potassium salt commonly known as potassium gluconate is used as chelating agent in organic synthesis. Additionally, it is also used as buffering agent in biochemical and pharmaceutical formulations, to maintain pH stability during reactions.
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +10.5 - +11.5 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.22058P18471.04819
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
mp
174-176 °C
mp
170-175 °C
mp
183 °C (dec.) (lit.)
mp
272 °C
bulk density
600 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
310 kg/m3
pH
7.0-8.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820601050004022536462455
820601010004022536462448