Wichtige Dokumente
8.22058
Sigma-Aldrich
Gluconic acid sodium salt
for synthesis
Synonym(e):
Gluconic acid sodium salt, Sodium gluconate
Größe auswählen
100 G
€ 28,00
1 KG
€ 66,50
2.5 KG
€ 83,80
25 KG
€ 344,00
50 KG
€ 670,00
€ 28,00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 28,00
1 KG
€ 66,50
2.5 KG
€ 83,80
25 KG
€ 344,00
50 KG
€ 670,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NaO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
208-407-7
NACRES:
NA.22
€ 28,00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
>200 °C
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C
Löslichkeit
590 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChIKey
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=10 in Wasser): +11.5 - +12.5 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable