Fortfahren mit
P1847
Kaliumgluconat
97.0-103.0% dry basis, meets USP testing specifications
Synonym(e):
D-Gluconsäure Kaliumsalz, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycapronsäure Kaliumsalz, Kalium D-Gluconat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11KO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-074-2
Beilstein/REAXYS Number:
3919448
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.0-103.0% dry basis
form
powder
impurities
≥1.0 % (v/v) reducing substances
color
white
mp
183 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Application
Potassium gluconate has been used as:
  • a component in intracellular solution (1x) for electrophysiology recordings in cultured neurons
  • as a component of solution for electroporation of neurons
  • in the preparation of intracellular pipette solution
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4500S2054PHR1130
assay
97.0-103.0% dry basis
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
590 g/L at 25 °C
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
impurities
≥1.0 % (v/v) reducing substances
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumgluconat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)