Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
217-895-0
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Ethylendinitrilotetraessigsäure-Dikaliumsalz-Dihydrat, for analysis
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
bulk density
310 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Identität (Kalium): entspricht
Aussehen der Lösung (50 g/L; Wasser): Klar und farblos
pH (50 g/L; Wasser): 4,0–5,0
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,003 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Cyanid (CN): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Nitrilotriessigsäure: ≤ 0,05 %
Trocknungsverlust (150 °C, 6 h): 8,5–9,5 %
Identität (IR): entspricht
Identität (Kalium): entspricht
Aussehen der Lösung (50 g/L; Wasser): Klar und farblos
pH (50 g/L; Wasser): 4,0–5,0
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,003 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Cyanid (CN): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Nitrilotriessigsäure: ≤ 0,05 %
Trocknungsverlust (150 °C, 6 h): 8,5–9,5 %
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendinitrilotetraessigsäure-Dikaliumsalz-Dihydrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?