Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 117,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 286,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3N2NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.07
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-507-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N-]1C(=O)NC(=O)CC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay ≥97.0% (T) | assay 98-101% (perchloric acid titration) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium barbiturate
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8202330100 | 04022536454580 |
| 8202330250 | 04022536454597 |