Fortfahren mit
8.20872
di-Sodium DL-malate
98-101% (perchloric acid titration)
Synonym(e):
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOOCCH(OH)CH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.05
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-627-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
98-101% (perchloric acid titration)
Form:
powder
€ 71,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98-101% (perchloric acid titration)
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.147371.003821.06557
assay
98-101% (perchloric acid titration)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.5% (acidimetric)
assay
≥99.8% (manganometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c