Fortfahren mit
8.20871
Sodium ethoxide
for synthesis
Synonym(e):
Sodium ethoxide, Sodium ethylate, Sodium ethanolate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.05
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
205-487-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Grade:
synthesis grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
30-50 °C
potency
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
SMILES string
[Na+].[O-]CC
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Sodium ethoxide for synthesis. CAS No. 141-52-6, EC Number 205-487-5.
Analysis Note
Assay (acidimetric)≥ 95.0 %Free NaOH≤ 2.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.1819971210164992
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
grade
reagent grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
pH
13 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
11 ( in H2O)
pH
-
pH
-
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
potency
598 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium ethoxide
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820871100004022536468211
820871025004022536468204