11715
Barbitursäure Natriumsalz
≥97.0% (T)
Synonym(e):
Natriumbarbiturat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (T)
Löslichkeit
hot water: soluble 0.2 g/10 mL, clear, colorless
SMILES String
[Na+].[O-]C1=NC(=O)NC(=O)C1
InChI
1S/C4H4N2O3.Na/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2;/h1H2,(H2,5,6,7,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
MHQHHBYRYFICDV-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable