Fortfahren mit
8.20099
Anilinium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Anilinium chloride, Aniline hydrochloride, Aniline hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.13 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-519-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
potency
840 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
245 °C/1013 hPa
mp
199-202 °C
transition temp
flash point 193 °C
solubility
1070 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H
InChI key
MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 201 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.04220045731.01261
Aniline for analysis EMSURE®
Supelco
1.01261
Aniline
solubility
1070 g/L
solubility
2150 g/L
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 100 ml (95%), alcohol: soluble 1 gm in 315 ml (Absolute), glycerol: soluble 1 gm in 18 ml, water: soluble 1 g/mL, benzene: insoluble, chloroform: insoluble, diethyl ether: insoluble, hexane: insoluble, methanol: very soluble, propylene glycol: soluble
solubility
36 g/L
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid
bp
245 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
184 °C/1013 hPa
mp
199-202 °C
mp
180-185 °C (lit.), 188 °C
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-6.2 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
381.2 °F - closed cup
flash_point_c
194 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820099025004022536451961
820099100004022536451978