Fortfahren mit
1.01261
Anilin
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Anilin, Aminobenzol, Phenylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.13
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-539-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
39030407
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
184 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.5 hPa ( 20 °C)
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
840 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-11 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.003% Nitrobenzene (GC), ≤0.005% Sulfated ash, ≤0.1% Water
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-6.2 °C
transition temp
flash point 76 °C
solubility
36 g/L
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph. Eur.) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
517881036110132934
Aniline for analysis EMSURE®
Supelco
1.01261
Aniline
Aniline analytical standard
Supelco
51788
Aniline
Aniline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1036110
Aniline
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
99%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
36 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
mp
-6.2 °C
mp
−6 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anilin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
62-53-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101261100004022536018836