Fortfahren mit
1.04220
Guanidiniumchlorid
LAB
Synonym(e):
Guanidin -hydrochlorid, Guanidinumhydrochlorid, Carbamimidoylazaniumchlorid, Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.53
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-002-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
potency
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-185 °C (lit.), 188 °C
solubility
2150 g/L
density
1.3 g/cm3 (lit.)
bulk density
550‑620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Stark chaotropes Mittel zur Denaturierung und nachfolgenden Neufaltung von Proteinen. Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine, wie z. B. Einschlusskörper, lösen. Dies kann als erster Schritt bei der Neufaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form eingesetzt werden. Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) sind ggf. auch erforderlich.
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (10 %; Wasser): 4,5–5,5
Schmelzbereich: 182–186
Chlorid (berechnet auf wasserfreie Substanz): 36,1–37,1 %.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.370373690755010-OP
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
10-30°C
mp
180-185 °C (lit.), 188 °C
mp
180-185 °C (lit.), 188 °C
mp
-
mp
180-185 °C (lit.)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
potency
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
potency
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
-
density
1.3 g/cm3 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidiniumchlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf